Få mere at vide
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,05%), phenolrød
Artikelnummer. p-4919329 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590626 500 ml 500ml
11580626 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11590626 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 25300062
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af trypsinpulver, en bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtlen.
På grund af dets fordøjelsesstyrke anvendes trypsin i vid udstrækning til celledissociation, rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Den trypsinkoncentration, der kræves til dissociation, varierer med celletype og eksperimentelle krav.
  • Dokumenteret sporbarhed
  • Dual-site cGMP Manufacturing
  • Kvalitetstest
  • Opløsninger testet for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne
  • Råmaterialer er verificeret for e-strålebestråling og testet for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse
  • Dokumenteret sporbarhed tilgængelig, herunder partisporbarhed, animalsk oprindelsescertifikater, partianalyser, bestrålingscertifikater, viral inaktiveringsoversigt og forsyningskædegennemsigtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, EDTA
Osmolalitet 270 - 310 mOsm/kg
pH 7,1 til 8
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Kilde Animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay