Beskrivelse
På grund af dens fordøjelsesstyrke anvendes trypsinopløsning i vid udstrækning til celledissociation, rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation; koncentration, der kræves til dissociation, varierer med celletype og eksperimentelle krav.
- Opløsninger testet for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne
- Forud for fremstilling verificeres råmaterialerne for e-strålebestråling og testes for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse
- Dokumenteret sporbarhed tilgængelig, herunder partisporbarhed, animalsk oprindelsescertifikater, partianalyser, bestrålingscertifikater, en viral inaktiveringsoversigt og forsyningskædegennemsigtighed
Bæredygtig emballage
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Chelatorer | Ingen EDTA |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Klassifikation | Animalsk oprindelse |
| Koncentration | 10 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Reagens til dissociation af cellekultur |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Osmolalitet | 270 - 320 mOsm/kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- TRYPSIN, 2.5%, 10X
- Advarsel||Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: trypsin
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.