Få mere at vide
Gibco™ Trypsin (0,25%), phenolrød
Artikelnummer. 12579069 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
12579069 100 ml
1 options
Artikelnummer. 12579069 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15050065
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af trypsinpulver, en bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtel
  • Gibco™ Trypsinopløsninger er fremstillet af trypsinpulver, en —bestrålet blanding af proteaser, der stammer fra svinebukspytkirtlen
  • På grund af dets fordøjelsesstyrke er det meget brugt til celledissociation, under rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation
  • Denne opløsning er formuleret med phenolrød indikator og uden EDTA
  • Gibco™ Trypsinopløsninger testes for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne
  • Forud for fremstilling verificeres råmaterialerne for e-strålebestråling og testes for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse
  • Partisporbarhed, animalske oprindelsescertifikater, partianalyser, bestrålingscertifikater, en viral inaktiveringsoversigt og forsyningskædegennemsigtighed er alle tilgængelige
  • Opløsningen skal opbevares ved -5 °C til -20 °C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer Ingen EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: -5 til -°20 C.
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato.
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Osmolalitet 280 - 310 mOsm/kg
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Kilde Animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.