Få mere at vide
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), ingen phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11528856 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
5 l
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
5 L
500ml
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11528856 500 ml 500ml
10718463 100 ml 100ml
11538856 20 x 100 ml Pakke med 20
11570926 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11528856 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12604021
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
I modsætning til svinetrypsin, fri for animalske komponenter
TrypLE Express er et dyreoprindelsesfrit, rekombinant enzym, der bruges til at dissociere en bred vifte af adhærente pattedyrsceller, herunder CHO HEK 293, A529, primære humane keratinoceller og embryonale stamceller. TrypLE Express spalter peptidbindinger på C-terminale sider af lysin og arginin og er en direkte erstatning for trypsin. Dets enestående renhed øger specificiteten og reducerer skader på celler, som kan forårsages af andre enzymer i nogle trypsinekstrakter. Vi tilbyder en række formuleringer TrypLE til en række cellekulturanvendelser.
Sammenlignet med trypsin og andre dissociationsreagenser TrypLE er Express:
  • Skånsom mod celler
  • Stabil ved stuetemperatur
  • Let at bruge
  • Dyreoprindelsesfri (AOF)
Dette TrypLE Express er modificeret som følger:
Med: EDTA
Uden: Phenol Red
Formuleringen af opløsninger TrypLE er tilgængelig, selvom vi holder enzymkoncentrationen fortrolig.
Skånsom mod celler
TrypLE Express' exceptionelle renhed øger specificiteten på grund af virkningen af et enkelt enzym. Dette reducerer skader forårsaget af kløvning fra flere enzymer i trypsin og andre ekstrakter.
Stabil ved stuetemperatur
TrypLE Express forbliver stabilt i 24 måneder ved stuetemperatur eller 28 – °C, hvilket gør opbevaring og håndtering nem og bekvem.
Let at bruge
TrypLE Express kan direkte erstattes med trypsin i eksisterende protokoller. Derudover inaktiverer TrypLE fortynding alene Express, hvilket undgår behovet for trypsinhæmmere, såsom FBS.
Dyreoprindelsesfri (AOF)
I modsætning til svinetrypsin TrypLE er Express fri for animalske komponenter.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
For kontinuitet i forsyningskæden fremstiller Gibco TrypLE vi Express Enzyme (1X), uden phenolrød, på to separate faciliteter i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene og certificeret efter 13485-standarden ISO .
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 °C til °30 C, beskyttes mod
lys . Alternative opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C eller -°5 C til -20 °C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Kultur Type Adhærent cellekultur
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Klinisk forskning, translationel forskning
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Osmolalitet Tjek og optag
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay