Få mere at vide
Descripción
Sf-900 II SFM er et serumfrit, proteinfrit insektcellekulturmedium optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler. Dette medium er velegnet til suspensions- og monolagsdyrkningsmetoder og understøtter vækst af andre lepidoptera-cellelinjer.
- Overlegen langsigtet vækst med høj tæthed
- Optimeret til rekombinant proteinproduktion
- Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
- Skalerbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Cellelinje | Sf21, Sf9 |
| Celletype | Insektcelle |
| Klassifikation | Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Insect Cell Serum Free Medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco, Sf-900, SynerGy |
| Mængde | 5 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mostrar más |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.