Beskrivelse
Dette destillerede vand er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Fås i mange størrelser for at imødekomme dine behov, dette destillerede vand har:
- Cellekulturkvalitet
- Bevist ydeevne
- Velegnet til brug i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Cellekulturkvalitet
Dette vand fremstilles ved destillation og filtrering (0,1μ m), uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten løbende. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Bevist ydeevne
Den præstation og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter afhænger af det vand af høj kvalitet, vi bruger i fremstillingen. Dette vand er også aftappet som Gibco™ Destilleret vand.
Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Dette destillerede vand kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortyndende buffere.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Dette vand produceres på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et identisk produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15230-162). Denne facilitet er også registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen monoxide |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.02 g/mol |
| Grad | Celledyrkning |
| Emballage | Flaske |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Behandling(er) | Ikke DEPC-behandlet |
| Mængde | 10 x 500 mL |
| Oprensningsmetode | Membranfiltreret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |