Få mere at vide
Gibco™ Destilleret vand
Artikelnummer. 15303298 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15303298 6 x 1 L Hver
12589069 500 mL 500ml
15697708 1000 mL 1000ml
15480594 10 x 500 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15303298 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15230001
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser
Dette destillerede vand er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Fås i mange størrelser for at imødekomme dine behov, dette destillerede vand har:
  • Cellekulturkvalitet
  • Bevist ydeevne
  • Velegnet til brug i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Cellekulturkvalitet
Dette vand fremstilles ved destillation og filtrering (0,1μ m), uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten løbende. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Bevist ydeevne
Den præstation og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter afhænger af det vand af høj kvalitet, vi bruger i fremstillingen. Dette vand er også aftappet som Gibco™ Destilleret vand.
Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Dette destillerede vand kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortyndende buffere.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Dette vand produceres på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et identisk produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15230-162). Denne facilitet er også registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen monoxide
CAS 7732-18-5
Molekylvægt (g/mol) 18.02 g/mol
Grad Celledyrkning
Emballage Flaske
Sterilitet Sterilfiltreret
Behandling(er) Ikke DEPC-behandlet
Mængde 6 x 1 L
Oprensningsmetode Membranfiltreret