Få mere at vide
Gibco™ StemFlex™ Medium
Artikelnummer. 15627578 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15627578 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15627578 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3349401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00 DKK
    3350.65 DKK / 500ml
    Spare 139.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
StemFlex Medium muliggør langtids feeder-fri kultur af pluripotente stamceller (PSC'er) og er optimeret til at understøtte udfordrende anvendelser, herunder enkeltcelle-passaging, genredigering og omprogrammering.
StemFlex Mediums unikke formulering understøtter robust udvidelse af PSC'er, samtidig med at den tilbyder bekvemmeligheden ved en fleksibel fodringsplan (inklusive weekendfrie muligheder) og muligheden for at vælge den matrix og passage-reagens, der bedst passer til specifikke anvendelser. StemFlex Medium muliggør langtids ernæringsfri kultur af PSC'er uden karyotypiske abnormiteter og opretholder cellernes evne til at differentiere sig til alle tre kimlag.
StemFlex Medium:
  • Leverer overlegne resultater i udfordrende anvendelser
  • Tilbyder fleksibilitet med hensyn til PSC-kulturbetingelser og fodringsplaner
  • Giver enestående værdi og ydeevne
Overlegne resultater
StemFlex Medium er formuleret til at levere overlegne resultater i udfordrende anvendelser, der belaster PSC-kulturer, såsom omprogrammering, enkeltcelle-passaging og genredigering. Den giver overlegen celleoverlevelse sammenlignet med en førende konkurrent (mTeSR1), hvilket muliggør større succes i de mest relevante celletyper.
Fleksibilitet
StemFlex Medium muliggør hidtil uset trevejs-brugsfleksibilitet for PSC-kulturbetingelser: muligheden for at vælge en optimal fodringsplan, inklusive en weekendfri mulighed; et valg af matricer, afhængigt af arbejdsgangens behov; og muligheden for at vælge passage-reagensen for det niveau af celledissociation, der kræves.
Enestående værdi og ydeevne
StemFlex Mediet leveres i et praktisk to-komponent kit (450 ml basalt medium & 50 ml supplement) og leverer, når det bruges sammen med Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix, et omkostningseffektivt og robust system for overlegen feeder-fri kultur af humane PSC'er. StemFlex Mediums evne til at muliggøre en weekendfri kultur af PSC'er giver enestående værdi blandt de robuste feeder-fee PSC-medier på markedet i dag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Dyreoprindelse
Koncentration StemFlex Basalt medium (1X); StemFlex Supplement (10X)
Form Væske
Produkttype Stamcellemedier
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
Produktlinje StemFlex
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Supplerende skibe på tøris, basal kan sendes til RT
Indhold og opbevaring •450 mL Basal Medium, opbevares ved 2 –8°C og beskyttes mod lys
• 50 mL Suppler, opbevares ved -5 til -20°C og beskyt mod lys
Kultur Type Adhærent cellekultur, Feeder-fri stamcellekultur (Human, iPS - induceret pluripotent stam, embryonal), Stamcelle (Menneske, iPS - induceret pluripotent stam, embryonal)