Beskrivelse
- Ud over buffering giver natriumbicarbonat en vis ernæringsmæssig fordel, mens det sjældent udviser nogen celletoksicitet
- Formuleret som 75 g/L vand, fremragende til at supplere tørt pulvermedium under rekonstitution
- Den endelige natriumbicarbonatkoncentration, der bruges i mediet, afhænger af medieformuleringen og kuldioxidkoncentrationen, der anvendes i inkubatoren
- Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 15– °30 C Forsendelsesbetingelser: Ambient Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 0.075 |
| Form | Væske |
| Produkttype | Natriumbikarbonat |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| pH | 8.3 |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |