Få mere at vide
Gibco™ Sf9-celler ind Sf-900™ II SFM
Artikelnummer. 10500343 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10500343 1,5 ml Hver
1 options
Dette produkt indeholder dimethylsulfoxid (DMSO), et farligt materiale. Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Artikelnummer. 10500343 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11496015
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Dette produkt indeholder dimethylsulfoxid (DMSO), et farligt materiale. Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Anvendes til at isolere og opformere rekombinante baculovirale stamopløsninger og til at producere rekombinante proteiner
Gibco Sf9-celler er tilpasset til serumfri suspensionskultur i Gibco Sf-900 II SFM.
  • Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer
  • God vækst i adhærent eller suspensionskultur
  • Lille, almindelig størrelse, der genererer endda monolag og plaques
  • Dokumenteret afstamning fra en lavpassage Master Cell Bank
  • Kvalitets- og ydeevnetest
Baculovirusproduktion og titrering, bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring 1 x 1,5 ml (1,0 x 107 celler/ml)
Opbevaringsbetingelser: Flydende nitrogen (dampfase)
Cellelinje Sf9
Celletype Insektceller
Form Væske
Arter S. frugiperda
Medieanbefaling Sf-900 II SFM (serumfrie medier)
Produkttype Insektceller
Mængde 1,5 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.