Få mere at vide
Gibco™ Sf9-celler ind Sf-900™ III SFM
Artikelnummer. 10210523 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10210523 1 hætteglas Hver
1 options
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Artikelnummer. 10210523 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12659017
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Bruges til at isolere og opformere rekombinante baculovirale stamopløsninger og til at producere rekombinante proteiner
Gibco Sf9-celler er tilpasset til serumfri suspensionskultur i Gibco Sf-900 III SFM.
  • Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer
  • God vækst i adhærent eller suspensionskultur
  • Lille, almindelig størrelse, der genererer endda monolag og plaques
  • Dokumenteret afstamning fra en lavpassage Master Cell Bank
  • Kvalitets- og ydeevnetest
Baculovirusproduktion og titrering, bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 1,5 ml (1 x 107 celler/ml)
Opbevaringsbetingelser: flydende nitrogen (dampfase)
Forsendelsesbetingelser: frosset
Cellelinje Sf9
Celletype Insektceller
Arter S. frugiperda
Medieanbefaling Sf-900 III SFM (serumfrie medier)
Produktlinje Sf-900
Produkttype Insektceller
Mængde 1 hætteglas
Forsendelsestilstand Tøris