Få mere at vide
Gibco™ Sf21 celler ind Sf-900™ III SFM
Artikelnummer. 10108862 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10108862 1 hætteglas Hver
1 options
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Artikelnummer. 10108862 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12682019
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Gennemgå materialesikkerhedsdatabladet før håndtering.
Anvendes til at isolere og opformere rekombinante baculovirale stamopløsninger og til at producere rekombinante proteiner
Gibco Sf21-celler er tilpasset til serumfri suspensionskultur i Gibco Sf-900™ III SFM, som sparer betydelig tid og omkostninger forbundet med tilpasning af kulturer.
  • Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer
  • God vækst i adhærent eller suspensionskultur
  • Dokumenteret afstamning fra en lavpassage Master Cell Bank
  • Kvalitets- og ydeevnetest
Baculovirusproduktion og titrering, bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: Flydende nitrogen (dampfase)
Forsendelsesbetingelser: Frosset
Cellelinje Sf21
Celletype Insektceller
Arter S. frugiperda
Medieanbefaling Sf-900 III SFM (serumfrie medier)
Produktlinje Sf-900
Produkttype Insektceller
Mængde 1 hætteglas
Forsendelsestilstand Tøris