Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ Medium (1,3X)
Artikelnummer. 11500376 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500376 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11500376 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10967032
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Komplet serumfrit, proteinfattigt insektcellekulturmedium
Sf-900 SFM er udviklet til den bekvemme og reproducerbare dannelse af 1% agarose-overlejringer, der anvendes til plaque-assays af baculovirus i Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler. Når det bruges med Gibco 4% agarose gel, Sf900™ SFM (1,3x) giver mulighed for bekvem dannelse af en 1% overlejring med korrekt 1x endelig osmolalitet og ernæring, der kræves til insektcellevækst under plakanalysen.
Baculovirusproduktion og titrering, bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Sf-900 II SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje Gibco, Sf-900
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold : 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed : 9 måneder fra fremstillingsdatoen