Beskrivelse
Sf-900 III SFM er et lavhydrolysat, serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit –insektcellekulturmedium, optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler.
- Optimeret til rekombinant genekspression ved brug af baculovirus og stabile insektekspressionssystemer
- Egnet til suspensions- og monolagskulturmetoder og understøtter væksten af andre lepidopteran-cellelinjer
- Spodoptera frugiperda (Sf9) celler dyrket i Sf-900 III SFM opnår maksimale celletætheder på 10 –14 x 106 celler/ml
- Et forbedret serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit –medium designet til vækst af Sf9 og andre lepidoptera-cellelinjer samt produktion af insektvirus og rekombinante proteiner
- Færdig-til-brug format kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller tensider
- Celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier bør sekventielt tilpasses til Sf-900 III SFM
- Reducerede hydrolysatkoncentrationer forbedrer konsistensen fra parti til parti
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Sf-900 II SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Sf21, Sf9 |
| Celletype | Insektcelle |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Insect Cell Serum Free Medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco, Sf-900 |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.