Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Artikelnummer. 11570446 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
10 l
20 l
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570446 500 ml 500ml
11580446 1000 ml 1000ml
11590446 10 l 10 L
15236025 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11570446 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12658019
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Et lavhydrolysat, serumfrit, proteinfrit, animalsk –oprindelsesfrit insektcellekulturmedium
Sf-900 III SFM er et lavhydrolysat, serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit –insektcellekulturmedium, optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler.
  • Optimeret til rekombinant genekspression ved brug af baculovirus og stabile insektekspressionssystemer
  • Egnet til suspensions- og monolagskulturmetoder og understøtter væksten af andre lepidopteran-cellelinjer
  • Spodoptera frugiperda (Sf9) celler dyrket i Sf-900 III SFM opnår maksimale celletætheder på 10 –14 x 106 celler/ml
  • Et forbedret serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit –medium designet til vækst af Sf9 og andre lepidoptera-cellelinjer samt produktion af insektvirus og rekombinante proteiner
  • Færdig-til-brug format kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller tensider
  • Celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier bør sekventielt tilpasses til Sf-900 III SFM
  • Reducerede hydrolysatkoncentrationer forbedrer konsistensen fra parti til parti
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Sf-900 II SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje Gibco, Sf-900
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2 –8°C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed : 18 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.