Description
Sf-900™ II SFM is a serum-free, protein-free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells and for large-scale production of recombinant proteins expressed using the baculovirus expression vector system (BEVS). This medium is suitable for suspension and monolayer culture methods and supports growth of other lepidopteran cell lines. Sf-900™ II SFM features:
Sf-900 II SFM er et serumfrit, proteinfrit insektcellekulturmedium til storskalaproduktion af rekombinante proteiner udtrykt ved brug af baculovirusekspressionsvektorsystemet (BEVS). Dette medium er velegnet til suspensions- og monolagsdyrkningsmetoder og understøtter vækst af andre lepidoptera-cellelinjer.
- Overlegen langsigtet vækst med høj tæthed
- Optimeret til rekombinant proteinproduktion
- Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
- Skalerbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Specifications
Specifications
| Cellelinje | Sf21, Sf9 |
| Celletype | Insektcelle |
| Klassifikation | Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Insect Cell Serum Free Medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco, Sf-900 |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Show More |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.