Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ II SFM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10227402 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10227402 1000 ml 1 L
11560366 500 ml 500ml
10003502 6 x 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10227402 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10902088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1278.00 DKK
    1239.65 DKK / 1 L
    Spare 38.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler
Sf-900 II SFM er et serumfrit, proteinfrit insektcellekulturmedium til storskalaproduktion af rekombinante proteiner udtrykt ved brug af baculovirusekspressionsvektorsystemet (BEVS). Dette medium er velegnet til suspensions- og monolagsdyrkningsmetoder og understøtter vækst af andre lepidoptera-cellelinjer.
  • Overlegen langsigtet vækst med høj tæthed
  • Optimeret til rekombinant proteinproduktion
  • Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
  • Skalerbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Klassifikation Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje Gibco, Sf-900
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.