Få mere at vide
Gibco™ Schneiders Drosophila Medium
Artikelnummer. 11590576 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590576 500 ml 500ml
15372382 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11590576 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21720024
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Modificeret til at indeholde L-glutamin og natriumbicarbonat
Schneiders Drosophila Medium blev oprindeligt designet til vækst af S2-celler fra frugtfluen, Drosophila melanogaser . Schneiders Drosophila Medium kan også bruges til at dyrke andre dipteran-cellelinjer. Dette medium kan bruges til forbigående eller stabil transfektion og storskala proteinproduktion i S2-celler.
Formulering
  • Indeholder unikke komponenter, der kræves til S2-cellekultur, herunder æblesyre, fumarsyre, alfa-ketoglutarsyre, ravsyre og sukkertrehelos
  • Almindeligvis suppleret med 10 % føtalt bovint serum (FBS) før brug
  • Kræver omgivende CO 2 for at opretholde fysiologisk pH
Cellekultur, Drosophila S2 cellekultur, insektcellekultur
Compliance
Gibco Schneiders Drosophila Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje S2 (Schneider 2)
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Schneiders Drosophila Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen