Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium, pulver
Artikelnummer. 17112959 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17112959 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 17112959 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 31800089
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiske celler i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640 Medium-modifikationer til en række cellekulturanvendelser. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI ændres som følger:
Med: L-glutamin, Phenol Red
Uden: HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af RPMI
RPMI 1640 Medium adskiller sig fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitaminB12 og PABA, som ikke findes i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Derudover findes vitaminerne inositol og kolin i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer; derfor kræver det tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640-mediet bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et CO2-miljø på 5,10 –% for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedier kræver natriumbicarbonat-tilskud, pH-justering og filtrering ved tilberedning (se protokol for detaljer).
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Celletype Leukæmiske celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Pulver
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Kunder, der bruger Gibco RPMI 1640 i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra Life Technologies at henvise til deres Type II Drug Master File (DMF). Til in vitro diagnostisk brug.