Beskrivelse
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiske celler i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640 Medium-modifikationer til en række cellekulturanvendelser. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI modificeres således:
Med: L-glutamin, Phenol Red
uden: HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af RPMI
RPMI 1640 Medium adskiller sig fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitaminB12 og PABA, som ikke findes i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Derudover findes vitaminerne inositol og kolin i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer; derfor kræver det tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640-mediet bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et CO2-miljø på 5,10 –% for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedier kræver natriumbicarbonat-tilskud, pH-justering og filtrering ved tilberedning (se protokol for detaljer).
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer |
| Celletype | Leukæmiske celler |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Pulver |
| Produkttype | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO |
| Produktlinje | Gibco |
| Vis mere |