Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ingen glutamin, ingen phenolrød
Artikelnummer. 11564456 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11564456 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11564456 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 32404014
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI 1640 er modificeret som følger:
Uden: L-glutamin, HEPES, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Celletype Leukæmiske celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Osmolalitet 260 - 300 mOsm/kg
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Ambient.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato.
Kulturmiljø CO2
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.