Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ingen glutamin
Artikelnummer. 11340892 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340892 500 ml 500ml
11520586 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340892 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21870076
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640 Medium modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI er ændret som følger:
Med: Phenol Rød
Uden: HEPES, L-glutamin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger RPMI
RPMI 1640 Medium er unik fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 Medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L), og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Celletype Leukæmiske celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.