Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15450624 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450624 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15450624 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 61870036
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Requires
Supplering
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640-medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI 1640 er modificeret som følger:
Med:GlutaMAX™ , Phenol Rød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 medium er unikt fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 medium indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 medium med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. RPMI 1640 medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640-medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Celletype Leukæmiske celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco, GlutaMAX
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Mostrar más Mostrar menos
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.