Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium (ATCC modifikation)
Artikelnummer. 11504566 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11504566 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11504566 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1049101
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Requires
Supplering
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
RPMI 1640-mediet blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiske celler i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-mediet er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640-mediemodifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette RPMI er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, HEPES, phenolrødt, natriumpyruvat, højt glukoseindhold, lavt natriumbikarbonatindhold
Den fuldstændige sammensætning er tilgængelig.
RPMI 1640-medium adskiller sig fra andre medier ved at indeholde reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640-medium indeholder biotin, vitamin B12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Desuden findes vitaminerne inositol og cholin i meget høje koncentrationer. Denne RPMI-formulering er modificeret af ATCC til at indeholde et højt glukoseindhold, et lavt natriumbikarbonatindhold, natriumpyruvat, HEPES og et lavt indhold af L-glutamin. RPMI 1640-medium indeholder hverken proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor skal RPMI 1640-medium suppleres, sædvanligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640-medium anvender et natriumbikarbonatbuffersystem (1,5 g/l) og kræver derfor et miljø med 5 – 7 % CO2 for at opretholde en fysiologisk pH.
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Compliance
Fremstillet på et cGMP-kompatibelt anlæg. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret efter ISO 13485-standarderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Celletype Pattedyrsceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat, Lavt natriumbicarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C (beskyt mod lys)
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Kulturmiljø CO2
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.