Beskrivelse
Kræver
Supplering
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640 Medium modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI er ændret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger RPMI
RPMI 1640 Medium er unik fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 Medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L), og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer |
| Celletype | Leukæmiske celler |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.