Description
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640-medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af vores medievælgerværktøj.
Dette RPMI-medium er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: Methionin, HEPES
Gibco™ RPMI 1640 medium er unikt fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer.
Produktets tilsigtede brug
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
RPMI 1640 medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640-medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Certifications
ISO 13485
Specifications
Specifications
| Cellelinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer |
| Celletype | Leukæmiske celler |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat |
| Show More |