Beskrivelse
I mange år har forskere brugt en almindelig opskrift til fremstilling af frysemedie: Højglukose Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) suppleret med 10% serum og 10% DMSO. Recovery Cell Culture Freezing Medium er en optimeret version af denne klassiske formulering, vha Gibco Bovint Serum og Fetal Bovint Serum for at give forbedret cellegenvinding og levedygtighed efter optøning.
- Velegnet til en lang række pattedyrceller
- Kan bruges til at fryse de fleste pattedyrsceller dyrket i DMEM, DMEM/F-12, MEM, RPMI 1640 og Ham's F-12
- Kvalitetstestet for pH, osmolalitet, sterilitet og endotoksin
- Hvert parti er ydelsestestet ved hjælp af CHO-K1-celler
Celletælling, levedygtighed& Kryokonservering, cellekultur, pattedyrcellekultur, genekspressionsanalyse& Genotyping, in vitro transkription, PCR& Realtids PCR
Ordreinfo
Sendt på tøris.
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Frysemiddel |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Fenolrød, DMSO (10 %) |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Produktlinje | Gibco, Recovery |
| Mængde | 50 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Methyl-1-butanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol