Få mere at vide
Gibco™ Kaninserum
Product Code. 11560516 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 ml
500 ml
Unit Size:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11560516 500 ml 500ml
11550516 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11560516 Supplier Gibco™ Supplier No. 16120107
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Standard (sterilfiltreret)
Gibco™ Sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og har opnået forskeres tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Oprindelse: USA
  • Alder: 6 måneder eller derunder
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kanin
Alder 6 måneder eller mindre
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype Kaninserum
Mængde 500 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Show More Show Less
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.