Få mere at vide
Gibco™ Kaninserum
Artikelnummer. 11550516 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11550516 100 ml 100ml
11560516 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11550516 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 16120099
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Standard (sterilfiltreret)
Gibco™ Sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og har opnået forskeres tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Oprindelse: USA
  • Alder: 6 måneder eller derunder
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kanin
Alder 6 måneder eller mindre
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype Kaninserum
Mængde 100 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.