Beskrivelse
Gibco Poloxamer 188 er et ikke-ionisk tensidstof, der bruges til at kontrollere forskydningskræfter i suspensionskulturer, reducere skum i omrørte kulturer og minimere celletilhæftning til glasoverflader. Det anvendes bredt til at beskytte celler i suspension mod skader under processer som overførsel, frysning, optøning og omrøring. Dens evne til at stabilisere cellemembraner og reducere overfladespænding hjælper cellens levedygtighed og integritet, især i pattedyrscellekulturer, herunder translationelle og kliniske forskningsapplikationer.
Nøglefunktioner
- Fri—for animalsk oprindelse, egnet til anvendelser, der kræver ikke-animalske komponenter
- Sterilfiltret opløsning—, klar til brug i dine cellekulturapplikationer
- Fremstillingskvalitet—cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Hvorfor vælge Poloxamer 188 Ikke-ionisk Tensid (10%)
- Dokumenteret historik—Gibco-produkter er kendt for deres kvalitet og pålidelighed, understøttet af omfattende forskning og en stærk publikationshistorik
- Kvalitetssikring—Hvert parti af Poloxamer 188 testes grundigt for at sikre, at det opfylder Gibco interne specifikationer for at understøtte cellevækst og levedygtighed
- Ekspertsupport—Thermo Fisher Scientific tilbyder omfattende teknisk support og ressourcer til at hjælpe med dine behov for cellekulturer
- Bredt udvalg af anvendelser—egnet til forskellige cellekulturapplikationer, herunder proteinekspression, virusproduktion og mere
Denne højkvalitets Poloxamer 188-formulering, kombineret med engagementet Gibco i ekspertise, sikrer pålidelige og reproducerbare resultater i dine cellekultureksperimenter. Vælg Gibco produkter til dine behov for cellekulturer og nyd godt af vores årtiers ekspertise og innovation på området.
Yderligere information
- Koncentration: leveret ved 10%, effektiv ved en arbejdskoncentration på 0,1%
- Osmolalitet: 65 –105 mOsm/kg
- pH: 5,0 –7,5
- Sterilitet: sterilt filtreret, testet med den nyeste udgave af USP
- Ydelsesanalyse: hver batch testet for evne til at understøtte vækst af 293-F-celler i FreeStyle 293 Expression Medium
- Form: flydende
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 15– °30 C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 10% |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Overfladeaktivt middel |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.