Beskrivelse
Gibco™ Phytohemagglutinin, M-form (PHA-M) er en opløsning fremstillet af et råt ekstrakt af den røde nyrebønne Phaseolus vulgaris. Dette ekstrakt kan inducere blastogenese in vitro i forskellige mononukleære pattedyrceller, når det anvendes i en koncentration på 12 –% v/v. Hver batch af Gibco™ Phytohemagglutinin testes til 1,5% ved hjælp af perifere blodlymfocytter fra en normal voksen donor, dyrket i 72 timer i Gibco™ RPMI 1640 Medium suppleret med Fetal Bovine Serum (FBS), heparin, antibiotika og L-glutamin.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Fytohemagglutinin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Baculovirusproduktion og titering, cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: -5 °C til -20 °C. Beskyt mod lys. Forsendelsesbetingelser: Tøris Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Phytohæmagglutinin |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |