Få mere at vide
Gibco™ PFHM-II Proteinfrit Hybridoma Medium (flydende)
Artikelnummer. 11370882 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370882 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11370882 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12040077
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Serumfrit, proteinfrit medium specielt udviklet til evnen til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion
  • Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
  • Komplet, klar til brug, serumfri, proteinfri formulering
  • Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
  • Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Gibco PFHM II giver høj celletæthed og IgG-produktion
  • Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250x kolesterollipidkoncentrat
  • Bæredygtig emballage
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hybridomer
Klassifikation Proteinfri
Form Væske
Produkttype Hybridoma medium
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Suspensionscellekultur