Få mere at vide
Gibco™ PFHM-II Proteinfrit Hybridoma Medium (pulver)
Artikelnummer. 11530616 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11530616 1 x 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 11530616 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 23600042
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Serumfrit, proteinfrit medium specielt udviklet til evnen til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion
  • Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
  • Komplet, klar til brug, serumfri, proteinfri formulering
  • Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
  • Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Gibco PFHM II giver høj celletæthed og IgG-produktion
  • Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250x kolesterollipidkoncentrat
  • Bæredygtig emballage
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hybridomer
Klassifikation Proteinfri
Form Pulver
Produkttype Hybridoma Medium, pulver
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 1 x 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2-°8 C
Forsendelsesbetingelser : Omgivende
Holdbarhed : 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Suspensionscellekultur