Få mere at vide
Gibco™ Penicillin-Streptomycin-Glutamin (100X)
Artikelnummer. 12090216 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12090216 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 12090216 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10378016
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til forebyggelse af bakteriel kontaminering i cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier.
Penicillin blev oprindeligt oprenset fra svampene Penicillium og virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriecellevæggen og indirekte ved at udløse frigivelsen af enzymer, der ændrer cellevæggen. Streptomycin blev oprindeligt oprenset fra Streptomyces griseus . Det virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til hæmning af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier.
  • Fås som 100 ml væske
  • Opløsningen indeholder 10.000 enheder penicillin, 10.000μ g streptomycin og 29,2 mg/ml L-glutamin i en 10 mM citratbuffer (for pH-stabilitet)
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Koncentration 100 X, 50 mg/mL
Form Væske
Produkttype Antibiotikum-L-Glutamin
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Til brug med (applikation) Forebyggelse af cellekulturkontamination
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin-Streptomycin-Glutamine (100X)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate