Få mere at vide
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml)
Artikelnummer. 15276355 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15276355 20 x 100 ml Pakke med 20
11568876 20 ml 20ml
11548876 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15276355 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15140163
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til forebyggelse af bakteriel kontaminering af cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier
Penicillin blev oprindeligt oprenset fra svampe Penicillium , der virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriel cellevæg og indirekte ved at udløse frigivelse af enzymer, der ændrer cellevæggen. Streptomycin blev oprindeligt oprenset fra Streptomyces griseus. Det virker ved at binde til 30S underenhed af bakterielt ribosom, hvilket fører til hæmning af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier.
  • Indeholder 10.000 enheder/ml penicillin
  • 10.000μ g/ml streptomycin i en 10 mM citratbuffer (for pH-stabilitet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Forebyggelse af cellekulturkontamination
Produktlinje Gibco
Mængde 20 x 100 ml