Få mere at vide
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml)
Artikelnummer. 11568876 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11568876 20 ml 20ml
11548876 100 ml 100ml
15276355 20 x 100 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11568876 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15140148
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til forebyggelse af bakteriel kontaminering af cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier
Penicillin blev oprindeligt oprenset fra svampe Penicillium , der virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriel cellevæg og indirekte ved at udløse frigivelse af enzymer, der ændrer cellevæggen. Streptomycin blev oprindeligt oprenset fra Streptomyces griseus. Det virker ved at binde til 30S underenhed af bakterielt ribosom, hvilket fører til hæmning af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier.
  • Indeholder 10.000 enheder/ml penicillin
  • 10.000μ g/ml streptomycin i en 10 mM citratbuffer (for pH-stabilitet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Frossen
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Forebyggelse af cellekulturkontamination
Mængde 20 ml
Forsendelsestilstand Tøris
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin-Streptomycin, liquid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate