Description
Gibco Phosphatbufferet saltvand (PBS), pH 7,2, er en balanceret saltopløsning, der er bredt anvendt i forskellige cellekulturapplikationer. Den er designet til at opretholde en stabil pH- og osmotisk balance, hvilket gør den ideel til at vaske celler før dissociation, transportere celler eller vævsprøver, fortynde celler til optælling og fremstille reagenser.
Nøglefunktioner
- Uden calcium og magnesium—er fraværet af calcium og magnesium afgørende for anvendelser, der kræver skylning af chelatorer fra kulturen før celledissociation
- Uden phenolrød—sikrer manglen på phenolrød, at der ikke er forstyrrelser i optiske målinger og forhindrer potentielle effekter på cellens fysiologi
Applikationer
- Cellevask—er ideelt til at vaske celler før dissociation for at fjerne eventuelle resterende enzymer eller chelatorer
- Prøvetransport—egnet til transport af celler eller vævsprøver samtidig med, at deres levedygtighed opretholdes
- Celletælling—kan bruges til at fortynde celler for nøjagtig optælling
- Reagensforberedelse—giver et stabilt miljø til fremstilling af forskellige reagenser, der anvendes i cellekultur
Hvorfor vælge PBS vs. DPBS
- Enkelhed—PBS er en enklere formulering sammenlignet med Dulbeccos Phosphate-Buffered Saline (DPBS), som indeholder yderligere komponenter som kaliumchlorid og kan formuleres med eller uden calcium, magnesium, glukose og pyruvat. Denne enkelhed gør PBS til et alsidigt valg til generelle cellekulturapplikationer.
- Specifikke anvendelser—PBS foretrækkes til anvendelser, hvor tilstedeværelsen af kalium eller andre tilsætningsstoffer i DPBS kan forstyrre eksperimentelle resultater
Hvorfor vælge pH 7,2 vs. pH 7,4 PBS
- Eksperimentelle krav—Valget mellem pH 7,2 og pH 7,4 afhænger af de specifikke krav i dit cellekultursystem. pH 7,2 bruges ofte til visse celletyper og eksperimentelle forhold, hvor et lidt mere surt miljø er gavnligt.
- Bufferkapacitet—pH 7,2 giver en lidt anderledes bufferkapacitet, hvilket kan være afgørende for at opretholde de ønskede fysiologiske forhold i specifikke eksperimentelle opsætninger
Hvorfor vælge Gibco PBS, pH 7,2
- Kvalitets- og konsistensprodukter—Gibco fremstilles på cGMP, ISO-certificerede faciliteter, hvilket sikrer højeste kvalitet og konsistens. Hver batch gennemgår grundig test for osmolalitet, pH-niveauer, sterilitet og tilstedeværelse af endotoksiner.
- Dokumenterede produkter—Gibco til cellekultur har et mangeårigt ry for ekspertise inden for cellekultur, med adskillige publikationer, der nævner brugen af Gibco produkter. Denne dokumenterede pålidelighed og ydeevne gør Gibco PBS til det foretrukne valg for forskere verden over.
Gibco PBS, pH 7,2 er en pålidelig og konsekvent løsning til en bred vifte af anvendelser. Vælg Gibco produkter til dine behov for cellekulturer og nyd godt af vores årtiers ekspertise og innovation på området.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Farve | Hvid |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 7.2 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Løsningstype | pH-buffer, opbevaringsløsning og rengøringsopløsning |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.