Få mere at vide
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4
Artikelnummer. 12579099 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12579099 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12579099 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 70011044
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fosfatpufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Phosphate-buffered saline (PBS) is a balanced salt solution that is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. PBS is formulated without calcium and magnesium for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. Concentrated forms of Gibco™ PBS may require pH adjustment at the time of dilution (see protocol for details).
Fosfatpufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. PBS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Koncentrerede former for Gibco™ PBS kan kræve pH-justering på fortyndingstidspunktet (se protokollen for detaljer).
Vi tilbyder en række af Gibco™ PBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne PBS er fremstillet som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Farve Hvid
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7.4
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Phosphatbufferet saltvand
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetode Sterile-filtered
Osmolalitet 2800 - 3100 mOsm/kg
Grad Cell Culture
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.