Få mere at vide
Gibco™ PBS (10X), pH 7.2
Artikelnummer. 15460624 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460624 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15460624 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 70013032
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fosfatpufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Fosfatpufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. PBS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Koncentrerede former for Gibco™ PBS kan kræve pH-justering på fortyndingstidspunktet (se protokollen for detaljer).
Vi tilbyder en række af Gibco™ PBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne PBS er fremstillet som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 10 X
Til brug med (applikation) Pattedyrs cellekultur, kromatinbiologi
pH 7.1 til 7.3
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Phosphatbufferet saltvand
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Osmolalitet 2800 - 3200 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.