Få mere at vide
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping medium
Artikelnummer. 11589716 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11589716 500 ml 500ml
10722057 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11589716 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12557021
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fuldt suppleret medium udviklet til korttidsdyrkning af perifere blodlymfocytter til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er et fuldt suppleret medium udviklet til korttidsdyrkning af perifere blodlymfocytter til cytogenetiske studier og in vitro-diagnostiske procedurer.
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium funktioner:
  • Færdiggjort format
  • Kvalitets- og ydelsestest
  • Klassisk formulering
Færdiggjort format
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er et frossent, 1X medium, klar til brug efter optøning. Der kræves ikke tilskud. Optøet medium kan opbevares ved 2-8 – °C i op til 14 dage.
Kvalitets- og ydelsestest
Hvert parti af Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium testes af et certificeret amerikansk referencelaboratorium for cytogenetik for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Perifere blodlymfocytter fra en normal voksen donor dyrkes i 72 timer i Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium, før mitotisk indeks og kromosombåndopløsning måles. Derudover testes hvert parti for sterilitet, pH, osmolalitet og mycoplasma.
Klassisk formulering
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er et optimeret RPMI 1640-medium, suppleret med Fetal Bovine Serum (FBS), L-glutamin og fytohemagglutinin (PHA). Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er baseret på formuleringer refereret i Association for Cytogenetic Technologists Laboratory Manual til dyrkning af perifere blodlymfocytter til cytogenetisk analyse. Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Til in vitro-diagnostisk brug.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Karyotyping medium
Farve Rød
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed; Proliferationsfunktion & ; Klinisk & translationel forskning; Pattedyrcellekultur
Fysisk form Væske
Produktlinje PB-MAX
Mængde 500 ml
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer L-glutamin
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Til in vitro diagnostisk brug.