Beskrivelse
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er et fuldt suppleret medium udviklet til korttidsdyrkning af perifere blodlymfocytter til cytogenetiske studier og in vitro-diagnostiske procedurer.
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium funktioner:
- Færdiggjort format
- Kvalitets- og ydelsestest
- Klassisk formulering
Færdiggjort format
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er et frossent, 1X medium, klar til brug efter optøning. Der kræves ikke tilskud. Optøet medium kan opbevares ved 2-8 – °C i op til 14 dage.
Kvalitets- og ydelsestest
Hvert parti af Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium testes af et certificeret amerikansk referencelaboratorium for cytogenetik for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Perifere blodlymfocytter fra en normal voksen donor dyrkes i 72 timer i Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium, før mitotisk indeks og kromosombåndopløsning måles. Derudover testes hvert parti for sterilitet, pH, osmolalitet og mycoplasma.
Klassisk formulering
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er et optimeret RPMI 1640-medium, suppleret med Fetal Bovine Serum (FBS), L-glutamin og fytohemagglutinin (PHA). Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium er baseret på formuleringer refereret i Association for Cytogenetic Technologists Laboratory Manual til dyrkning af perifere blodlymfocytter til cytogenetisk analyse. Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Til in vitro-diagnostisk brug.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Karyotyping medium |
| Farve | Rød |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed; Proliferationsfunktion & ; Klinisk & translationel forskning; Pattedyrcellekultur |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | PB-MAX |
| Mængde | 100 ml |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | L-glutamin |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
Til in vitro diagnostisk brug.