Få mere at vide
Gibco™ Nyfødt kalveserum, varmeinaktiveret, newzealandsk oprindelse
Artikelnummer. 11530636 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11530636 500 ml 500ml
11520636 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11530636 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 26010074
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ Sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og har opnået forskeres tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
  • Oprindelse: New Zealand
  • Indsamlet fra kalve, der er 20 dage gamle eller yngre
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kvæg/bovint
Alder Nyfødt (20 dage eller mindre)
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Format Flaske
Produkttype Nyfødt kalvebovint serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Varme-inaktiveret
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.