Få mere at vide
Gibco™ Sojabønne Trypsin Inhibitor, pulver
Artikelnummer. 10684033 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10684033 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10684033 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 17075029
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Trypsin hæmmes i et molforhold på 1:1 og chymotrypsin og plasmin i mindre grad
Hæmmer også andre serinproteaser. Har en aktivitet større end 7.000 BAEE-enheder pr. mg. En 0,5 mg/ml sojabønnetrypsinhæmmer-stamopløsning bør fremstilles ved at opløse ikke-sterilt pulver i 0,01 M boratbuffer eller Dulbecco's fosfatbufret saltvand (DPBS) uden calcium og magnesium. Filtersteriliser stamopløsningen og opbevar i op til en uge ved 2 - 8 °C.
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: -5 til -°30
C Forsendelsesforhold: Frosset
Celletype Pattedyrceller
Form Frosset, pulver
Produkttype Trypsinhæmmer
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Tøris