Få mere at vide
Gibco™ Sf-900™ II SFM, ingen methionin, ingen cystin
Artikelnummer. 11560546 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11560546 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11560546 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21012026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.00 DKK
    947.72 DKK / 500ml
    Spare 154.28 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler
Sf-900 II SFM (uden methionin og cystin) er et serumfrit, proteinfrit insektcellekulturmedium optimeret til storskalaproduktion af rekombinante proteiner udtrykt ved brug af baculovirusekspressionsvektorsystemet (BEVS). Dette medium understøtter vækst af andre lepidoptera cellelinjer.
  • Overlegen langsigtet vækst med høj tæthed
  • Optimeret til rekombinant proteinproduktion
  • Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
  • Skalerbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellekultur, insektcellekultur, Sf9 og Sf21 cellekultur, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Klassifikation Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Insect Cell Serum Free Medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Produktlinje Gibco, Sf-900
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato