Få mere at vide
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Artikelnummer. 12664735 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
10 x 10 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12664735 10 ml Hver
15400604 10 x 10 ml Pakke med 10
12519079 10 x 10 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12664735 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15750060
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vandopløseligt antibiotisk lægemiddel oprindeligt renset fra svampen Micromonospora purpurea
  • Gentamicinsulfat er et vandopløseligt antibiotikum, der oprindeligt er renset fra svampen Micromonospora purpurea
  • Det virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til hæmning af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier
  • Gibco™ Gentamicin er effektivt mod en lang række gram-positive og gram-negative bakterier og bruges til at forhindre kontaminering af cellekulturer med bakterier
  • Den anbefalede arbejdskoncentration går fra 0,5 til 50μ g/ml
  • Opbevares ved 15 °C til 30 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Gentamicin
Fysisk form Væske
Steril filtreret Ja
Koncentration 50 mg/mL
Mængde 10 ml
Valideret ansøgning Forebyggelse af cellekulturforurening
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GENTAMICIN REAGENT SOLUTION (50 MG/ML), LIQUID
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate