Få mere at vide
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Artikelnummer. 12519079 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
10 x 10 ml
Packungsgröße:
100ml
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
12519079 10 x 10 ml 100ml
12664735 10 ml Hver
15400604 10 x 10 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12519079 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 15750078
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vandopløseligt antibiotisk lægemiddel oprindeligt renset fra svampen Micromonospora purpurea
  • Gentamicinsulfat er et vandopløseligt antibiotikum, der oprindeligt er renset fra svampen Micromonospora purpurea
  • Det virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til hæmning af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier
  • Gibco™ Gentamicin er effektivt mod en lang række gram-positive og gram-negative bakterier og bruges til at forhindre kontaminering af cellekulturer med bakterier
  • Den anbefalede arbejdskoncentration går fra 0,5 til 50μ g/ml
  • Opbevares ved 15 °C til 30 °C
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Compliance
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Gentamicin
Fysisk form Væske
Steril filtreret Ja
Koncentration 50 mg/mL
Mængde 10 x 10 ml
Valideret ansøgning Forebyggelse af cellekulturforurening
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.