Få mere at vide
Gibco™ MEM, suspension, ingen calcium, ingen glutamin
Artikelnummer. 10013082 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10013082 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10013082 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11380037
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette MEM er ændret som følger:
Med: Earle's salte, Phenol Red
Uden: L-glutamin, HEPES, Calcium
Den komplette formulering er tilgængelig.
MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins modifikation. Denne MEM-formulering er fremstillet uden calcium til brug med suspensionskulturer. Denne MEM-formulering indeholder Earles salte til brug i en CO 2 inkubator. Dette produkt er lavet med Earles salte.
Produktets tilsigtede brug
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEM (Minimum Essential Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Fenolrød, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat, Ingen Calcium
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.