Beskrivelse
Kræver
Supplering
Minimum Essential Medium (MEM) α is widely used for mammalian cell culture as well as selection for transfected DHFR negative cells. MEM α can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including keratinocytes, primary rat astrocytes, and human melanoma cells. We offer a variety of Gibco™ MEM α modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
Minimum Essential Medium (MEM)α anvendes i vid udstrækning til pattedyrcellekultur samt selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEMα modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne MEMα er ændret som følger:
Med: Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider, L-glutamin
Uden: Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, vitamin B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er lavet med Earles salte.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco MEMα er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster |
| Celletype | Primære rotteastrocytter |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | MEMα (Minimum essentielt mediumα ) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.