Få mere at vide
Gibco™ MEMα , nukleosider, ingen ascorbinsyre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10712124 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10712124 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10712124 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1049001
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
MEMα (Minimum essentielt mediumα ) bruges i vid udstrækning til pattedyrcellekultur såvel som selektion for transficerede DHFR-negative celler.
MEMα (Minimum essentielt mediumα ) bruges i vid udstrækning til pattedyrcellekultur såvel som selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række MEMα modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne MEMα ændres som følger:
Med: Deoxyribonukleosider, Ribonukleosider, L-glutamin, phenolrød
Uden: Ascorbinsyre
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger MEMα
MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, vitamin B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette MEM er modificeret uden ascorbinsyre. MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L), og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
MEMα er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEMα (Minimum essentielt mediumα )
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Deoxyribonukleosider, Ribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer Ingen ascorbinsyre
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2– 8 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato