Beskrivelse
Kræver
Supplering
MEM α (Minimum Essential Medium α) anvendes bredt til cellekultur hos pattedyr samt til selektion af transfekterede DHFR-negative celler. MEM α kan anvendes med en række suspensions- og adherente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotte-astrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række MEM-modifikationer α til en række cellekulturanvendelser. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette MEM α er modificeret som følger:
Med: ribonukleosider, deoxyribonukleosider, phenolrødt, L-glutamin
Den fuldstændige sammensætning er tilgængelig.
Anvendelse af MEM α
MEM α er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), som indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, vitamin B12, biotin og ascorbinsyre. MEM α fås uden nukleosider til anvendelse som selektionsmedium til DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er fremstillet med Earles salte. MEM α indeholder hverken proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor skal MEM α suppleres, sædvanligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM α anvender et natriumbikarbonatbuffersystem (2,2 g/l) og kræver derfor et miljø med 5 – 10 % CO2 for at opretholde en fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på et cGMP-kompatibelt anlæg. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster |
| Celletype | Pattedyrsceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | MEMα (Minimum essentielt mediumα ) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.